Print…
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzal fluoride
PC49528-100G PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA 1110 EUR
APOSPC49528-100G APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Ponto de ebulição: 100 °C/53mmHg
Densidade: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657964
Número CAS: 51776-71-7