Print…
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC49527-5G PC49527-10G
APOSPC49527-5GEA 29 EUR
APOSPC49527-5G APOSPC49527-10G
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185815
Número CAS: 1214377-42-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III