4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Trifluoromethylpiperidine
PC49502-5G
PC49502-1G
PC49502-25G
APOSPC49502-5GEA
181
EUR
APOSPC49502-5G
APOSPC49502-1G
APOSPC49502-25G
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Fórmula:
C₆H₁₀F₃N Ponto de ebulição: 135 °C Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00102068 Número CAS: 657-36-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...