Print…
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4950-1G PC4950-500MG
APOSPC4950-1GEA 1060 EUR
APOSPC4950-1G APOSPC4950-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide
Fórmula: C₁₁H₁₁ClF₃N₅O₂
Peso Molecular: 337.69 g/mol
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202621
Número CAS: 251310-32-4