Print…
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4946-25G PC4946-5G
APOSPC4946-25GEA 0 EUR
APOSPC4946-25G APOSPC4946-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Fórmula: C₃H₄F₃I
Ponto de ebulição: 80 °C
Densidade: 1,911 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038531
Número CAS: 460-37-7