Print…
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4944D-1G PC4944D-5G
APOSPC4944D-1GEA 0 EUR
APOSPC4944D-1G APOSPC4944D-5G
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₉H₇F₃INO
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052845
Número CAS: 97760-98-0