Print…
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49342-1G PC49342-5G PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA 0 EUR
APOSPC49342-1G APOSPC49342-5G APOSPC49342-10G
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025416
Número CAS: 916421-04-0