Print…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49338-10G PC49338-5G PC49338-1G
APOSPC49338-10GEA 406 EUR
APOSPC49338-10G APOSPC49338-5G APOSPC49338-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025413
Número CAS: 916420-98-9