Print…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC49336-25G PC49336-500G
APOSPC49336-25GEA 0 EUR
APOSPC49336-25G APOSPC49336-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 96%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O
Ponto de ebulição: 198…200 °C
Densidade: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000391
Número CAS: 349-76-8