Print…
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC49333-25G PC49333-1G PC49333-5G
APOSPC49333-25GEA 435 EUR
APOSPC49333-25G APOSPC49333-1G APOSPC49333-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Fórmula: C₇H₁₄F₂O₂Si
Ponto de ebulição: 55 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973092
Número CAS: 205865-67-4
UN: 1993
ADR: 3,III