Print…
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC49313-250MG PC49313-1G
APOSPC49313-250MGEA 52.2 EUR
APOSPC49313-250MG APOSPC49313-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698093
Número CAS: 588702-68-5