Print…
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
PC49297-1G PC49297-25G PC49297-5G
APOSPC49297-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49297-1G APOSPC49297-25G APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Peso Molecular: 199.1400 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566813
Número CAS: 946126-94-9