Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC49272-1G PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA 116 EUR
APOSPC49272-1G APOSPC49272-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₄O₂S
Peso Molecular: 262.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660226
Número CAS: 886499-99-6
UN: 3265
ADR: 8 II