Print…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4926-1G PC4926-500MG PC4926-5G
APOSPC4926-1GEA 275 EUR
APOSPC4926-1G APOSPC4926-500MG APOSPC4926-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172210
Número CAS: 338407-06-0