Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49252-1G PC49252-5G PC49252-250MG
APOSPC49252-1GEA 163 EUR
APOSPC49252-1G APOSPC49252-5G APOSPC49252-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832255
Número CAS: 97608-50-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III