Print…
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09030643
Número CAS: 112279-72-8