Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC49241-1G PC49241-25G PC49241-5G
APOSPC49241-1GEA 108 EUR
APOSPC49241-1G APOSPC49241-25G APOSPC49241-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037472
Número CAS: 861928-27-0