Print…
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49237-1G PC49237-25G PC49237-5G
APOSPC49237-1GEA 0 EUR
APOSPC49237-1G APOSPC49237-25G APOSPC49237-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Fórmula: C₇H₆BrFO
Ponto de ebulição: 81…82 °C/8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185359
Número CAS: 1161497-23-9