Print…
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC49233-25G PC49233-5G
APOSPC49233-25GEA 0 EUR
APOSPC49233-25G APOSPC49233-5G
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁FO₂
Ponto de ebulição: 122…126 °C
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062432
Número CAS: 55816-69-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III