Print…
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49213-25G PC49213-5G
APOSPC49213-25GEA 0 EUR
APOSPC49213-25G APOSPC49213-5G
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669666
Número CAS: 185985-40-4