Print…
Methyl-6-fluoronicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Fluoronicotinic acid methyl ester, Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC49205-25G PC49205-5G
APOSPC49205-25GEA 227 EUR
APOSPC49205-25G APOSPC49205-5G
Methyl-6-fluoronicotinate 98%
Methyl-6-fluoronicotinate
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: 98,9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095098
Número CAS: 1427-06-1