Print…
2-Iodoperfluoropropane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodoheptafluoropropane
PC4920-100G PC4920-10G PC4920-25G PC4920-500G
APOSPC4920-100GEA 78.3 EUR
APOSPC4920-100G APOSPC4920-10G APOSPC4920-25G APOSPC4920-500G
2-Iodoperfluoropropane 98%
2-Iodoperfluoropropane
Fórmula: C₃F₇I
Ponto de ebulição: 38 °C
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042089
Número CAS: 677-69-0
EINECS: 211-643-3