Print…
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 111 EUR
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Ponto de Fusão: 127…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17480442
Número CAS: 55805-20-4