Print…
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49196-1G PC49196-5G PC49196-25G
APOSPC49196-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49196-1G APOSPC49196-5G APOSPC49196-25G
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Peso Molecular: 153.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19053256
Número CAS: 55805-13-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III