Print…
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC49188-100MG PC49188-1G PC49188-250MG
APOSPC49188-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC49188-100MG APOSPC49188-1G APOSPC49188-250MG
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Peso Molecular: 273.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198140
Número CAS: 1310405-06-1