Print…
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, 4-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl chloride
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 51 EUR
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₂S
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631932
Número CAS: 163295-75-8
UN: 3261
ADR: 8,II