Print…
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4917-1G PC4917-500MG
APOSPC4917-1GEA 666 EUR
APOSPC4917-1G APOSPC4917-500MG
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol
Fórmula: C₁₂H₁₂ClF₃N₄OS
Ponto de Fusão: 219…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215163
Número CAS: 338794-80-2