Print…
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49168-1G PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA 60.9 EUR
APOSPC49168-1G APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Fórmula: C₄H₂BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09835164
Número CAS: 947533-45-1