Print…
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium Isopropenyltrifluoroborate
PC49166-5G PC49166-25G PC49166-100G
APOSPC49166-5GEA 21.9 EUR
APOSPC49166-5G APOSPC49166-25G APOSPC49166-100G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Fórmula: C3H5BF3K
Ponto de Fusão: 274…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052654
Número CAS: 395083-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II