Print…
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-fluoro-6-picoline
PC49163-1G PC49163-5G
APOSPC49163-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49163-1G APOSPC49163-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095061
Número CAS: 374633-36-0