Print…
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49162-1G PC49162-250MG
APOSPC49162-1GEA 0 EUR
APOSPC49162-1G APOSPC49162-250MG
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Fórmula: C₆H₂BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16988825
Número CAS: 950670-18-5