Print…
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49159-1G PC49159-5G
APOSPC49159-1GEA 48 EUR
APOSPC49159-1G APOSPC49159-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Fórmula: C7H3ClF2O2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658163
Número CAS: 130025-33-1