Print…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49158-10G PC49158-5G
APOSPC49158-10GEA 306 EUR
APOSPC49158-10G APOSPC49158-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660317
Número CAS: 886503-52-2