Print…
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dibromo-1,3-difluorobenzene
PC49154-1G PC49154-5G PC49154-25G
APOSPC49154-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49154-1G APOSPC49154-5G APOSPC49154-25G
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂F₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783665
Número CAS: 128259-71-2