Print…
3-(Difluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49148-1G PC49148-250MG PC49148-5G
APOSPC49148-1GEA 533 EUR
APOSPC49148-1G APOSPC49148-250MG APOSPC49148-5G
3-(Difluoromethyl)aniline 95%
3-(Difluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₇F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384830
Número CAS: 368-99-0