Print…
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49147-10G PC49147-1G PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA 1860 EUR
APOSPC49147-10G APOSPC49147-1G APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃F₄N
Peso Molecular: 165.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22199287
Número CAS: 1374659-38-7
UN: 1993
ADR: 3 III