Print…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC49144-1G PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA 58 EUR
APOSPC49144-1G APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Ponto de Fusão: 35…40 °C
Ponto de Inflamação: 89,4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11977429
Número CAS: 845827-13-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III