Print…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 265 EUR
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Densidade: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14525493
Número CAS: 1204295-87-3