Print…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4913-1G PC4913-500MG PC4913-5G
APOSPC4913-1GEA 275 EUR
APOSPC4913-1G APOSPC4913-500MG APOSPC4913-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 282.65 g/mol
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172556
Número CAS: 338770-18-6