2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC4912-1G
PC4912-250MG
APOSPC4912-1GEA
229
EUR
APOSPC4912-1G
APOSPC4912-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Fórmula:
C₈H₈ClF₃N₄O Ponto de Fusão: 161…163 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00141298 Número CAS: 446276-13-7 |