Print…
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49115-1G PC49115-250MG
APOSPC49115-1GEA 178 EUR
APOSPC49115-1G APOSPC49115-250MG
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄F₆S
Ponto de ebulição: 153…155 °C/637mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18909664
Número CAS: 864230-02-4
UN: 1993
ADR: 3,III