Print…
1-Bromo-5-fluoropentane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49114-1G PC49114-5G
APOSPC49114-1GEA 132 EUR
APOSPC49114-1G APOSPC49114-5G
1-Bromo-5-fluoropentane
1-Bromo-5-fluoropentane
Fórmula: C₅H₁₀BrF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01709395
Número CAS: 407-97-6
UN: 1993
ADR: 3,III