Print…
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49099-1G PC49099-5G
APOSPC49099-1GEA 136 EUR
APOSPC49099-1G APOSPC49099-5G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₈FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800666
Número CAS: 199590-69-7