Print…
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 45.1 EUR
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de Fusão: 74…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09038469
Número CAS: 103438-84-2