Print…
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49081-100G PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA 0 EUR
APOSPC49081-100G APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de Fusão: 45…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077536
Número CAS: 450-91-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III