Print…
Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49074-1G PC49074-5G
APOSPC49074-1GEA 0 EUR
APOSPC49074-1G APOSPC49074-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphone
Fórmula: C₇H₅F₃O₂S
Densidade: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159083
Número CAS: 426-58-4