Print…
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4907-1G PC4907-500MG PC4907-5G
APOSPC4907-1GEA 533 EUR
APOSPC4907-1G APOSPC4907-500MG APOSPC4907-5G
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₂F₃N₃O₂S
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665285
Número CAS: 159885-61-7