Print…
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49066-10G PC49066-5G PC49066-1G
APOSPC49066-10GEA 412 EUR
APOSPC49066-10G APOSPC49066-5G APOSPC49066-1G
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.18 g/mol
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115964
Número CAS: 886500-08-9