Print…
4,5-Difluoro-m-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC49065-1G PC49065-5G PC49065-250MG
APOSPC49065-1GEA 136 EUR
APOSPC49065-1G APOSPC49065-5G APOSPC49065-250MG
4,5-Difluoro-m-toluic acid
4,5-Difluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832332
Número CAS: 1017778-60-7