Print…
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate
PC49062-100G PC49062-25G PC49062-5G
APOSPC49062-100GEA 97.3 EUR
APOSPC49062-100G APOSPC49062-25G APOSPC49062-5G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₂H₂₈BF₄P
Peso Molecular: 290.13 g/mol
Ponto de Fusão: 260…261 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039975
Número CAS: 131274-22-1